주요 문서
SYNF672460
Synthware pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
동의어(들):
Synthware F672460, addition funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F672460
용량
60 mL
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)