주요 문서
SYNF614125
Synthware pressure equalizing addition funnel with metering stopcock
125 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F614125, dropping funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F614125
용량
125 mL
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With PTFE adjustable bore metering plug. Turning the adjustment knob allows flow rate to be controlled from full flow to drop wise. The metering plug completely solves the problems of sudden overflow or non-flow during addition of reagents.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)