주요 문서
SYNF612460
Synthware pressure equalizing addition funnel with metering stopcock
60 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F612460, dropping funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F612460
용량
60 mL
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With PTFE adjustable bore metering plug. Turning the adjustment knob allows flow rate to be controlled from full flow to drop wise. The metering plug completely solves the problems of sudden overflow or non-flow during addition of reagents.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)