주요 문서
SYNF431125
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
25 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware F431125, 3-neck round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
조인트
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F431125
용량
25 mL
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)