주요 문서
SYND240001
Synthware distillation column packing, mini coil style
O.D. 4 mm, L 12 mm, weight 500 g
동의어(들):
Synthware D240001
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161600
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
D240001
길이
12 mm
O.D.
4 mm
중량
500 g
관련 카테고리
일반 설명
Synthware distilling column packing material is a particle-type mini-glass coil packing that can be "poured" into any laboratory or pilot-scale column. It is easily removable for replacement or cleaning.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)