주요 문서
SYNB300125X
Synthware gas washing bottle with fritted disc
125 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity XC
동의어(들):
Synthware B300125X, Drechsel bottle, gas washing bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.51
material
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
조인트
joint: ST/NS45/50
특징
cap
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware B300125X
높이
290 mm
용량
125 mL
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)