주요 문서
BAH134160001
Dial calipers
L 222 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
NB.79
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13416-0001
길이
222 mm
관련 카테고리
일반 설명
Precision plastic calipers with Metric and English scales with 0.1 mm and 0.001 in. subdivisions. Use the thumb roller for precise measurements. Parallel jaws are 40 mm (1 ½ in.) deep.
  • Non scratching, non-conductive and corrosion resistant
  • Inside and outside jaws and round plastic rod depth gauge allow most measurements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)