주요 문서
SYNA831922
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware A831922, glass inlet adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A831922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)