주요 문서
SYNA192424
Synthware connecting adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A192424, Glass connecting adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
A192424
관련 카테고리
일반 설명
Synthware connecting adapter with 2mm stopcock converts standard vessels to airless applications. Standard connecting join (24/40) to fit various laboratory glassware.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)