주요 문서
SYNA521922
Synthware inlet or thermometer adapter with compression cap
joint: ST/NS 19/22, O.D. 5.0-7.5 mm
동의어(들):
Synthware A521922, thermometer inlet adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A521922
O.D.
5.0-7.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With a compression cap and Viton® O-ring to form a vacuum tight seal. To use it as a syringe port, simply replace the O-ring with PTFE -lined septum. Cap accommodates 5.0 - 7.5mm O.D. thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)