주요 문서
SYNA272250
Synthware anti-climb adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A272250, rotary evaporator adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A272250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Trap provides expanded volume for reactions that have a tendency to foam excessively. The inner vapor tube is sealed to the top of the The inner vapor tube is sealed to the top of thetrap to prevent entry into the condenser.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)