주요 문서
SLW4550/38M
Pyrex® Culture flasks closure
aluminum, cap I.D. 38 mm
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4550/38M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
aluminum
제조업체/상표
4550/38M
SciLabware
캡 I.D.
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)