주요 문서
CLS44462L
Pyrex® shaker flask with extra-deep baffles
capacity 2,000 mL
동의어(들):
Corning® 4446
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
Delong
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
cap: no
closure type Closure cap
포장
case of 3
제조업체/상표
Corning 4446-2L
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Delong style neck, with three extra-deep baffles, to enhance gas transfer when used with rotary or reciprocating shakers. Long neck reduces splashing and is designed for two-position polypropylene closures. Closures are sold separately.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)