주요 문서
SLW1350/06M
Pyrex® Roux culture flask, off-set neck
1200 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1350/06M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
neck (off-set)
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1350/06M
길이 × 너비 × 높이
275 mm × 123 mm × 56 mm
용량
1200 mL
1200 mL
경부 I.D.
33 mm
작업 용적
1200 mL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for cell culture
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving
  • Off-set neck
특징 및 장점
  • Ideal for cell culture
  • Manufactured from virtually chemically inert PYREX® glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclave cycles
  • Off-set neck
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)