주요 문서
CLS431463
Corning® flask, canted neck, 25 cm, vented
동의어(들):
cell culture flasks, tissue culture flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
무균
sterile; γ-irradiated
특징
cap
closure type Vented cap
포장
pack of 20
case of 200
제조업체/상표
Corning 431463
표면적
25 cm2
작업 용적
5-7.5 mL
결합 유형
non-treated surface
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)