About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H10O8
CAS Number:
Molecular Weight:
354.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
≥97%
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)C#Cc2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.