주요 문서
8.00784
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H2(COOH)4
CAS Number:
Molecular Weight:
254.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-879-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
250-260 °C
solubility
15 g/L
density
1.79 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
617.0 °F
Flash Point (°C)
325 °C