주요 문서
QBD11386
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG ®4 amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C164H319N6O65PS
Molecular Weight:
3478.33
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
Biotin-dPEG®₄ amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a biotin.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)