880135P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P, powder
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
추천 제품
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (880135P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880135P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880135P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880135P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880135P-500mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
일반 설명
애플리케이션
- to covalently conjugate integrin α-2 (ITGA2) antibodies to the surface of the liposomes
- in the preparation of atosiban-conjugated liposomes
- to prepare dual complementary liposome
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객