주요 문서
DWKBWP1000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 1000 mL
동의어(들):
BWP1000AP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121818
NACRES:
NB.43
material
round amber polypropylene bottle
wide-neck
무균
non-sterile
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon BWP1000AP
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
특징 및 장점
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)