material
round amber polypropylene bottle
wide-neck
무균
non-sterile
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon BWP0500AP
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
특징 및 장점
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.