주요 문서
DWKBLP0125P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1250 mL
동의어(들):
BLP0125P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121818
NACRES:
NB.43
material
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
무균
non-sterile
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Azlon BLP0125P
용량
1250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
애플리케이션
Ideal for management and storage of both liquid and powder samples
특징 및 장점
Suitable for food contact applications
법적 정보
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)