주요 문서
CLS9944819
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 29.5 mL
동의어(들):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom tube
나사산 크기
18-415
무균
non-sterile
특징
cap: no
without cap
포장
pack of 250
case of 500
제조업체/상표
Corning 99448-19
O.D. × L
19.5 mm × 145 mm
용량
29.5 mL
경부 O.D.
18 mm
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)