material
borosilicate glass
round bottom tube
나사산 크기
15-415
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
제조업체/상표
Corning 99449-16XX
O.D. × L
16 mm × 150 mm
용량
19.0 mL
색상
clear
적합성
suitable for (culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.