material
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
pack of 100
제조업체/상표
SciLabware 1622/09M
재고 정보
available only in EU
O.D. × L
16 mm × 100 mm
튜브 직경
16 mm
벽 두께
1.2 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
- Ideal for culture work
- Fully autoclavable
- High resistance to attack by water
- Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
- Conforms to ISO 4142
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.