주요 문서
CLS7080020
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 20 mm × 150 mm
동의어(들):
Corning® 70800
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.43
material
round bottom tube
포장
case of 200
제조업체/상표
Corning 70800-20
직경 × 길이
20 mm × 150 mm
용적
34 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)