주요 문서
CLS7080013
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 13 mm × 100 mm
동의어(들):
Corning® 70800
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
material
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
포장
case of 200
제조업체/상표
Corning 70800-13
직경 × 길이
13 mm × 100 mm
용적
9 mL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)