주요 문서
CLS21285
Pyrex® micro precision bore funnel top class A burette, with straight ST stopcock
capacity 5 mL
동의어(들):
burette precision, burettes, Corning® 2128
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.01 mL
제조업체/상표
Corning 2128-5
tol. measuring range
0.01 mL
용량
5 mL
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)