주요 문서
CLS213025
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 25 mL
동의어(들):
burette precision, burettes, Corning® 2130
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.10 mL
제조업체/상표
Corning 2130-25
tol. measuring range
0.03 mL
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 2mm bore, stopcock, plug, and dustcover. Precision-bore tubing assures accuracy between any two points. Ground C glass stopcock gives precise control.
기타 정보
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)