주요 문서
CLS211650
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
동의어(들):
burette, burettes, laboratory burette, Corning® 2116
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.10 mL
제조업체/상표
Corning 2116-50
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: 0.06 mL
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 2mm bore PTFE stopcock and dustcover. Has tooled top and bottom with white graduations.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)