주요 문서
CLS1760500
Pyrex® tall form gas washing bottle, with ST stopper
capacity 500 mL
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
특징
cap
포장
case of 1 ea
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 1760-500
용량
500 mL
직경 × 높이
67 mm × 300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)