material
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
특징
cap
fritted
포장
case of 1 ea
pack of 1 ea
제조업체/상표
Corning 31770-500C
용량
500 mL
직경 × 높이
63 mm × 290 mm
공극 크기
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
12mm diameter fritted cylinder.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.