주요 문서
C5459
Sigma-Aldrich
N-Carbethoxyphthalimide
96%
동의어(들):
N-Ethoxycarbonylphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-2-isoindolinecarboxylate, Ethyl phthalimide-N-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
219.19
Beilstein:
196340
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
crystals
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used to protect amine functional groups.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)