주요 문서
BR139820
BRAND® double ended laboratory spatula/spoon
L 210 mm
동의어(들):
Spatula
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
polystyrene
제조업체/상표
BRAND 139820
길이
210 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Double-Ended Laboratory Spatula/Spoon is a versatile and essential tool designed for a variety of laboratory applications. Made from impact-resistant polystyrene (PS), this spatula/spoon combination is perfect for mixing, transferring, and handling different materials in both research and educational environments.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)