포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art H36704-0000
길이
7 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 per bag
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
- Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
- Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
- FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
법적 정보
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객