주요 문서
Z511455
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 7 1/2 in.
동의어(들):
dispensing tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
포장
pkg of 6 ea
길이
7 1/2 in.
스푼 끝 크기
1 1/4 in. × 9/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
물리적 특성
The grade of the stainless steel used is 320.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)