주요 문서
HS15906
Spatula with Flat End & Spoon End
stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.71
material
stainless steel
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15906
길이 × 너비
150 mm × 3.8 mm
일반 설명
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
특징 및 장점
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
  • Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)