material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 134080
관련 카테고리
일반 설명
Styrene- acrylonitrile (SAN), transparent. This useful device optimizes cooling water flow during distillation. This helps to decrease operating costs by reducing water consumption. Operating pressure max. 2 bar, operating temperature for SAN max. 30 °C. For tubing of inner-Ø 6-11 mm.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.