주요 문서
Z408433
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 3/16 ‑ 1/4 in., blue wheel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
20121904
NACRES:
NB.51
설명
straight tube ends
특징
fits tubing 3/16 ‑ 1/4 in.
제조업체/상표
Bel-Art
색상
blue wheel
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
법적 정보
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)