주요 문서
BAH379220000
SP Bel-Art® Fluorocarbon Plastic Forceps
plastic forceps (fluorocarbon), L 4.5 in. (114 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
plastic forceps (fluorocarbon)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37922-0000
길이
4.5 in. (114 mm)
일반 설명
Tefzel® Fluorocarbon plastic forceps have smooth square tips 1.6mm (1/16") wide.
특징 및 장점
  • Excellent for handling small balance weights
  • Will withstand temperature up to 199ºC (390ºF); autoclavable
  • Individually blister packed
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)