주요 문서
BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
동의어(들):
plastic forcep, reusable forceps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37920-0000
길이
5 in. (127 mm)
일반 설명
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
특징 및 장점
  • Strong and durable
  • Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)