포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14698-0000
전체 높이
7.375 in. (187 mm)
용량
720 mL (27 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.75 in. (19 mm) × 2.9375 in. (75 mm) × 1 in. (25 mm)
top I.D. × O.D.
6.6875 in. (170 mm) × 7.1875 in. (183 mm)
관련 카테고리
일반 설명
Durable, versatile funnels are available in assorted sizes to suit your needs.
특징 및 장점
- Polypropylene plastic with ridges to help prevent vapor lock
- Highly recommended for continuous laboratory work
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.