일반 설명
Large funnels are ideal for filling drums, barrels, tanks and carboys providing ample volume and fast flow. The two smaller sizes have a handle at the rim for added stability.
특징 및 장점
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.