926132
(R,R)-Ms-DENEB™
동의어(들):
stereoisomer of Chloro[N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]methanesulfonamidato-κN]ruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H29ClN2O3RuS
CAS Number:
Molecular Weight:
574.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
추천 제품
관련 카테고리
애플리케이션
(R,R)-Ms-DENEB™ is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
포장
Package under a dry inert gas.
법적 정보
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.