744735
1,3-Dihydro-1-hydroxy-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
98.0-102.0% (AT)
동의어(들):
1-Hydroxy-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, NSC 312854
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
278.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98.0-102.0% (AT)
양식
powder
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OI1OC(C)(C)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H11IO2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)10(11)12-9/h3-6,11H,1-2H3
InChI key
LYUULLIYJCLGFU-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Organoiodinane reagents for phosphate cleavage: experimental and computational studies.
Moss, R.A., et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 250-258 (1989)