주요 문서
919004
Sigma-Aldrich
AliPhos
≥95%
동의어(들):
2′-((7R,9R)-7,9-Diphenyl-1,4-dioxa-8-phosphaspiro[4.5]decan-8-yl)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H38NO4P
Molecular Weight:
567.65
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)