분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
P3(C(CC4(OCCO4)CC3(C)C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChI
1S/C34H51O4P/c1-21(2)24-17-25(22(3)4)29(26(18-24)23(5)6)30-27(35-11)13-14-28(36-12)31(30)39-32(7,8)19-34(20-33(39,9)10)37-15-16-38-34/h13-14,17-18,21-23H,15-16,19-20H2,1-12H3
InChI key
BYFHGEFWDTYSSA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
VincePhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.