주요 문서
89351
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-D-alanine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
β-Phenyl-D-phenylalanine, (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
Beilstein:
4906961
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1
InChI key
PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)