주요 문서
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-Phenylalanine
98%
동의어(들):
β-Aminohydrocinnamic acid, DL-β-Homophenylglycine, DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, ±-3-Amino-3-phenylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)