P5482
L-Phenylalanine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
추천 제품
제품명
L-Phenylalanine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
Agency
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
제품 라인
BioXtra
분석
98.5-101.0%
양식
powder
품질
meets EP, JP, USP testing specifications
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.